Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Clear Glass Sample Vials in Lab File, Caps Attached
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
Attached caps help maintain cleanliness. Sample vials are featured in partitioned trays to provide an easier storage and inventory.
- Gleichmäßige Seitenwand- und Bodendicke durch die Herstellung aus Glasrohren
- Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
- Klarglasfläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das hervorragende chemische Beständigkeit bietet
- Kappe und Kappenfutter
- Geschlossener Deckel, schwarze Phenolharzkappen
- Mit 14B-Gummi ausgekleidete schwarze Schaubkappe aus Phenolharz für wässrige Proben
- Mit PTFE/14B-Gummi ausgekleidete schwarze Schaubkappe aus Phenolharz für organische Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/14B-Gummi |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen |
| Vorgeschlitzt | No |
| Sterilität | Non-sterile |
| Volumen (metrisch) | 4.0 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Niedriges Profil für mehr Stabilität und weniger Totvolumen über der Probe; ideal für die Aufbewahrung von Verbindungen. |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1.08 dr. |
| Mehr anzeigen |