Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z-Fläschchen aus Klarglas
Wheaton E-Z-Fläschchen verfügen über eine um 40 % größere Halsöffnung als Fläschchen mit Standardöffnung. Die größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Probe und reduziert gleichzeitig die Beschädigung von Autosampler-Nadeln. Die Kapazität der Fläschchen wurde von 1,5 auf 1,8 ml erhöht. E-Z-Fläschchen sind für die Verwendung mit 11 mm-Aluminiumdichtungen ausgelegt.
239.00 CHF - 277.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Material | Quarzglas |
Volumen (metrisch) | 1,8 ml |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
Verschlusstyp | Bördelverschluss |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10226351
|
DWK Life Sciences
225175 |
Durchsichtig |
239.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12453661
|
DWK Life Sciences
225179-02 |
Bernsteinfarben |
277.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Große Öffnung – 40 %
- Aus Borosilikatglas.
- Verwendung mit 11 mm-Aluminiumdichtungen
- Einsatz mit eingeschränktem Volumen
Spezifikation
12 mm | |
1,8 ml | |
Bördelverschluss | |
1000er-Karton |
Quarzglas | |
1,25 in. | |
32 mm | |
11 mm |