Learn More
DWK Life Sciences Vierkantflaschen (French Square) aus Klarglas, Verschlüsse mit PTFE-beschichteter PE-Einlage
Artikelnummer. p-2713617 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 10396892
Marke: DWK Life Sciences W216877
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die quadratische Form verbessert die Lagerfähigkeit im Labor
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,2 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 64 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,52 in.
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Verschlusstyp Schraubkappe