Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Klare French Square-Flaschen mit PTFE-beschichteten, PE-bezogenen Verschlüssen
Artikelnummer. 10255112 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10255112 250 ml 24 Stück
10396892 15 ml 48 Stück
10501043 30 ml 48 Stück
10483322 60 ml 48 Stück
10633523 125 ml 24 Stück
10693683 500 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10255112 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.30 CHF
    73.25 CHF / 24 Stück
    Sparen 11.05 CHF
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Klare französische quadratische Flaschen mit PTFE-beschichteten, PE-bezogenen Verschlüssen bestehen aus klarem USP Typ-III-Natrium-Kalkglas. Die quadratische Form maximiert den Lagerraum im Labor und die Flaschen sind ideal für die Lagerung von Lösungsmittel-, Chemikalien- oder Probematerialien. Erhältlich in mehreren Größen.
  • Klares USP Typ-III-Soda-Kalkglas, das den ASTM Anforderungen E438, Typ-II, entspricht
  • Die quadratische Form verbessert die Lagerfähigkeit im Labor
  • Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
  • PTFE-beschichtete, mit Polyethylen ausgekleidete Verschlüsse bieten eine sichere, chemisch resistente Abdichtung
  • Breite Öffnung eignet sich für verschiedene Laboranwendungen
  • Erhältlich mit angebrachten Gewindekappen oder in Großpackungen ohne Kappen
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,2 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 139 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,47 Zoll
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 56 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Form Französisches Viereck
Produkttyp Französische Viereck-Flasche