Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Vierkantflaschen (French Square) mit Verschlüssen mit Dichtungseinlage aus Polyvinyl
Die quadratische Form verbessert die Lagerfähigkeit im Labor
Marke:  DWK Life Sciences W216894
Additional Details : Gewicht : 19.32300kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12319809
  • 335.57 CHF / 240 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 12-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
Spezifikation
Spezifikation
Poly/Vinyl
28-400 mm, Stücke
39 mm
89 mm
60 mL
Durchsichtig
Kalknatronglas
Polypropylen
Schraubverschluss
3,5 in.
2,03 oz., 60 ml
2,03 oz.
1,53 in.