Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Vierkantflaschen (French Square) mit Verschlüssen mit Dichtungseinlage aus Polyvinyl
Die quadratische Form verbessert die Lagerfähigkeit im Labor
Marke:  DWK Life Sciences W216893
Additional Details : Gewicht : 13.60780kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12309809
  • 354.74 CHF / 280 Stück
Auf Lager, versandfertig: 7
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
Spezifikation
Spezifikation
Poly/Vinyl
24-400 mm, Stücke
31 mm
74 mm
30 mL
Durchsichtig
Kalknatronglas
Polypropylen
Schraubverschluss
2,91 in.
1 oz., 30 ml
1 oz.
1,22 in.