Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ transparente französische quadratische Flaschen mit Poly-Seal™-beschichteten Verschlüssen
Artikelnummer. 12389799 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 mL
60 mL
125 ml
Verschlussgröße:
20-400 mm, Stücke
24-400 mm, Stücke
28-400 mm, Stücke
33 bis 400 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 12389799
Marke: DWK Life Sciences W216891
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die quadratische Form verbessert die Lagerfähigkeit im Labor
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,53 Zoll
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Schwarz
Höhe (metrisch) 89 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,5 Zoll
Verschlussauskleidung Polyseal
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 28-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubkappe