Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ transparente französische quadratische Flaschen mit Poly-Seal™-beschichteten Verschlüssen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 mL
60 mL
125 ml
Verschlussgröße:
20-400 mm, Stücke
24-400 mm, Stücke
28-400 mm, Stücke
33 bis 400 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Beschreibung
- USP-Kalknatronglas Typ III
- Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 1 oz., 30 ml |
| Kapazität (metrisch) | 30 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,22 in. |
| Material | Kalknatronglas |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Höhe (metrisch) | 74 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,91 Zoll |
| Verschlussauskleidung | Polyseal |
| Mehr anzeigen |