Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston-Rundflaschen ohne Kappen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
- Transparentes Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Farbe | Klar |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,36 in. |
| Material | Glas |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 136 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,3 in. |
| Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |