Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston-Rundflaschen ohne Kappen
Artikelnummer. 12369749 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Verschlussgröße:
20 bis 400 mm
20-400 mm, Stücke
22-400 mm, Stücke
24-400 mm, Stücke
28 bis 400 mm
33-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
288 Stück
432 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 12369749
Marke: DWK Life Sciences W216831
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
  • Transparentes Kalknatronglas Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,53 Zoll
Material Glas
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 94 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 3,7 Zoll
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja