Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston-Rundflaschen ohne Kappen
Artikelnummer. 12359749 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Verschlussgröße:
20 bis 400 mm
20-400 mm, Stücke
22-400 mm, Stücke
24-400 mm, Stücke
28 bis 400 mm
33-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
288 Stück
432 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 12359749
Marke: DWK Life Sciences W216830
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
  • Transparentes Kalknatronglas Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,22 in.
Material Glas
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 79 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 3,1 in.
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Verschlusstyp Schraubkappe