Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston-Rundflaschen ohne Kappen
Product Code. 12309759 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Verschlussgröße:
20 bis 400 mm
20-400 mm, Stücke
22-400 mm, Stücke
24-400 mm, Stücke
28 bis 400 mm
33-400 mm, Stücke
Unit Size:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
288 Stück
432 Stück
60 Stück
Product Code. 12309759
Brand: DWK Life Sciences W216835
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
  • Transparentes Kalknatronglas Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 32 oz., 1000 ml
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,7 in.
Material Glas
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 206 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 8,1 Zoll
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 94 mm
Verschlusstyp Schraubkappe