Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston-Rundflaschen ohne Kappen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Verschlussgröße:
20 bis 400 mm
20-400 mm, Stücke
22-400 mm, Stücke
24-400 mm, Stücke
28 bis 400 mm
33-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
288 Stück
432 Stück
60 Stück
Beschreibung
Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
- Transparentes Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 16,9 oz., 500 ml |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
| Farbe | Klar |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,95 in. |
| Material | Glas |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Nein |
| Öffnung | Eng |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |