Learn More
DWK Life Sciences Klare Boston-Rundflaschen mit Verschlusskappen mit TFE-Dichtungseinlage
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Material:
Glas
Kalknatronglas
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
Beschreibung
Ideal zur Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben
- Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen (Kappen separat bestellen).
Compliance
Kalknatronglas USP Typ III
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 1 oz., 30 ml |
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,22 in. |
| Material | Glas |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | EPA, FDA |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Mehr anzeigen |