Learn More
DWK Life Sciences Klare Boston-Rundflaschen mit Verschlusskappen mit TFE-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 10631993 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Material:
Glas
Kalknatronglas
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 10631993
Marke: DWK Life Sciences W216808
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zur Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben
  • Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen (Kappen separat bestellen).
Compliance
Kalknatronglas USP Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,88 in.
Material Glas
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität EPA, FDA
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 112 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 4,4 Zoll
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 22 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja