Learn More
DWK Life Sciences Klare Boston-Rundflaschen mit Verschlusskappen mit TFE-Dichtungseinlage
Product Code. 10443522 Shop All Wheaton Science Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Material:
Glas
Kalknatronglas
missing translation for 'unitSize'
12 Stück
24 Stück
48 Stück
Product Code. 10443522
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences W216811
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ideal zur Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben
  • Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
Order Info
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen (Kappen separat bestellen).
Compliance
Kalknatronglas USP Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 1000 ml (32 oz.)
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,7 in.
Material Glas
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität EPA, FDA
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 208 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 8,18 Zoll
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 94 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja