Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Boston Round-Flaschen mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl
Artikelnummer. p-2537503 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Verpackung:
Komfortpaket
Valu-Großpackung
Packungsgröße:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
24 Stück
288 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 10162912
Marke: DWK Life Sciences W216800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zur Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben
  • Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
  • Die Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
  • Erhältlich in Convenience- oder Value-Bulk™-Kartons mit Unterteilungen
Bestellinformation
Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Kalknatronglas USP Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,22 in.
Material Kalknatronglas
Verpackung Komfortpaket
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität EPA, FDA
Höhe (metrisch) 79 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,1 in.
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Verschlusstyp Schraubkappe