Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Boston Round-Flaschen mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 mL
125 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Verpackung:
Komfortpaket
Valu-Großpackung
Packungsgröße:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
24 Stück
288 Stück
48 Stück
Beschreibung
Ideal zur Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben
- Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
- Die Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
- Erhältlich in Convenience- oder Value-Bulk™-Kartons mit Unterteilungen
Bestellinformation
Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Kalknatronglas USP Typ III
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 2 oz., 60 ml |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,53 Zoll |
| Material | Kalknatronglas |
| Verpackung | Valu-Großpackung |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | EPA, FDA |
| Höhe (metrisch) | 94 mm |
| Mehr anzeigen |