Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse: Einteilig
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grün
Naturfarben
Verschlussgröße:
13 mm
13 mm
20 mm
20 mm
30 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Gute Barriereeigenschaften
- In naturfarben, rot, blau und grün
- Chemisch beständig u. a. gegen Alkohol und Aceton
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Aluminium |
| Menge | 1000/Karton |
| Typ | Mittelscheibe mit Abrisskappe |
| Verschlussgröße | 20 mm |