Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Caps for 12 x 32 mm Large Opening ABC Vials
Die Verschlüsse für die ABC-Fläschchen verfügen über Wheaton “Super-Septen” mit wenig extrahierbaren Stoffen, die optimal für GC/MS geeignet sind.Die Schraubverschlüsse sind aus natürlichem, schwarzem, rotem, blauem, gelbem oder grünem Polypropylen erhältlich.
418.00 CHF - 775.00 CHF
Spezifikation
Material Polypropylen
Menge 100 Caps/Pk., 10 Pk./Cs.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Farbe Vorgeschlitzt Septum Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Vorgeschlitzt Septum Preis Menge & Verfügbarkeit  
12425051
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
W225338-08
Naturfarben Ja PTFE, Silikon
775.00 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12425041
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
W225332-0203
Rot Nein PTFE, Silikon
505.00 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12405041
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
W225332-02
Naturfarben Nein PTFE, Silikon
505.00 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12435041
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
W225332-0204
Blau Nein PTFE, Silikon
505.00 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12415051
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
W225336-0601
Schwarz Nein PTFE
418.00 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12465041
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
W225333-03
Naturfarben Nein PTFE, Silikon, PTFE
675.00 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12415041
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
W225332-0201
Schwarz Nein PTFE, Silikon
505.00 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12445041
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
W225332-0205
Gelb Nein PTFE, Silikon
505.00 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12455041
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
W225332-0207
Grün Nein PTFE, Silikon
505.00 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Screw caps are available in natural, black, red, blue, yellow or green polypropylene
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
100 Caps/Pk., 10 Pk./Cs.