Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Großpackung Schläuche für Pharma- und Laboranwendungen
Artikelnummer. 12379969 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,35 mm
Dicke (metrisch):
2,3 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
12379969 6,35 mm 2,3 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12379969 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W2246220203
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Die Kits enthalten Senker und Abgabedüsen aus Polypropylen
Platinvernetzte transparente Silikonschläuche der USP Klasse VI für den medizinischen, Labor- und pharmazeutischen Einsatz
Zur Verwendung mit Wheaton Standard 2,3 mm-Pumpenkopf und optionalem 1,6 mm-Pumpenkopf
  • Autoklavierbar und gammastrahlensterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6,35 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft. (2,01 m)
Gesamtlänge (metrisch) 1520 cm
Dicke (angloamerikanisch) 0,09 in.
Dicke (metrisch) 2,3 mm
Zur Verwendung mit Wheaton Standard-Pumpenkopf (2,3 mm) und optionaler Pumpenkopf (1,6 mm)
Sterilität Steril
Produkttyp Großpackung Schläuche