Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Borosilikatglas Coliwasa Probenehmer PTFE-Dichtungen
Zum Sammeln von flüssigen Proben von oben nach unten in Fässern, Tanks und Reservoirs
Marca: DWK Life Sciences 885232
58.38 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dettagli aggiuntivi : Gewicht : 0.00910kg
Descrizione
PTFE-Druckdichtung für Borosilikatglas Coliwasa.
Specifica
42 in. | |
Dichtung | |
Für Borosilikatglas Coliwasa |
Zum Sammeln von flüssigen Proben von oben nach unten in Fässern, Tanks und Reservoirs | |
PTFE | |
106,5 cm |