Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlüsse mit PTFE-beschichteten 14B Gummiauskleidungen für E-Z Ex-Traction™ Röhrchen
276.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
15-425
22-400
24-400
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 ml-Fläschchen
2 und 4 ml-Fläschchen
20 ml-Fläschchen
8 ml-Fläschchen
Anzahl pro Karton:
100 Kartons
1000 Kartons
250 Kartons
500 Kartons
Beschreibung
Soll ultimative Produktsicherheit gewährleisten
- Autoklavierbar
- Einsatz aus PTFE-beschichtetem Styrol-Butadiengummi
- Hervorragende chemische Beständigkeit
Spezifikation
Verschlussauskleidung | PTFE/Gummi |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 2 und 4 ml-Fläschchen |
Farbe | Schwarz |
Material | Phenolharz |
Anzahl pro Karton | 250 Kartons |
Halsausführung | 13-425 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |