Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlüsse mit PTFE-beschichteten 14B Gummiauskleidungen für E-Z Ex-Traction™ Röhrchen
Artikelnummer. 10477403 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,5 ml-Durchstechflasche
2 und 4 ml-Fläschchen
20 ml-Fläschchen
8 ml-Fläschchen
Halsausführung:
13-425
15-425
22-400
24-400
Anzahl pro Karton:
100 Kartons
1000 Kartons
250 Kartons
500 Kartons
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10477403
Marke: DWK Life Sciences W240827
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Auf optimale Produktsicherheit ausgelegt
Soll ultimative Produktsicherheit gewährleisten
  • Autoklavierbar
  • Einsatz aus PTFE-beschichtetem Styrol-Butadiengummi
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Phenolharz
Anzahl pro Karton 500 Kartons
Halsausführung 24-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Zur Verwendung mit (Geräte) 20 ml-Fläschchen
Verschlussauskleidung PTFE/Gummi