Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlüsse mit PTFE-beschichteten 14B Gummiauskleidungen für E-Z Ex-Traction™ Röhrchen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,5 ml-Durchstechflasche
2 und 4 ml-Fläschchen
20 ml-Fläschchen
8 ml-Fläschchen
Halsausführung:
13-425
15-425
22-400
24-400
Anzahl pro Karton:
100 Kartons
1000 Kartons
250 Kartons
500 Kartons
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Description
Soll ultimative Produktsicherheit gewährleisten
- Autoklavierbar
- Einsatz aus PTFE-beschichtetem Styrol-Butadiengummi
- Hervorragende chemische Beständigkeit
Specifications
Specifications
| Farbe | Schwarz |
| Material | Phenolharz |
| Anzahl pro Karton | 1000 Kartons |
| Halsausführung | 15-425 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 8 ml-Fläschchen |
| Verschlussauskleidung | PTFE/Gummi |