Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappen mit weißer 14B-Gummi-Dichtungseinlage
Sichere und chemisch inerte Aufbewahrungsmöglichkeit. Wheaton™ Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappen sind aus besonders hochwertigen Werkstoffen gefertigt.
Marke: DWK Life Sciences 240215
Additional Details : Gewicht : 1.54220kg
Beschreibung
- Kappen mit Einlagen aus 14B-Gummi mit einer nicht toxischen, weißen Styrol-Butadien-Einlage, ideal für die Arbeit mit Zellkulturen
- Mit Aluminium beschichtete Einlagen aus Zellstoffpappe können mit organischen Lösungsmitteln verwendet werden
- Kappen mit LDPE-Einlage mit destilliertem Wasser, analytischen Standards und Reagenzien verwenden
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Phenolharz | |
18-400 | |
Ideal für Zellkulturarbeiten |
Ja | |
Schwarz | |
Styrol-Butadien-Gummi |