missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Kappe aus Phenolharz mit Gummieinlage
118.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Halsausführung:
28-400
33-400
43-400
48-400
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Gummi |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
Produkttyp | Phenolkappe mit Gummieinsatz |
Farbe | Schwarz |
Material | Phenolharz |
Anzahl pro Karton | 1000 Kartons |
Halsausführung | 28-400 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Closure Included | Ja |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'