Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Autosamplerfläschchen mit kegelförmigem Boden
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Größe: 12 x 32mm (0,47 x 1,26 in.)
- Fassungsvermögen: 0,75 ml (0,02 oz.)
- Crimpverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 0,75 mL |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,026 oz. |
| Basisausführung | Konisch |
| Verschlusstyp | Bördel-/Schnappverschluss |
| Menge | 1000 Karton |
| Verschlussgröße | 11 mm |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |