Learn More
DWK Life Sciences Braune Packer-Weithalsflaschen mit PTFE-beschichteten Verschlüssen mit PP-Dichtungseinlage
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
28 bis 400 mm
33 bis 400 mm
38 bis 400 mm
45 bis 400 mm
53 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Beschreibung
Braunglas zur Lagerung lichtempfindlicher Pulver
- USP-Kalknatronglas Typ III
- Ermöglicht die einfache Entfernung von Inhalten
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 1 oz., 30 ml |
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,45 in. |
| Material | Kalknatronglas |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Typ III |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Mehr anzeigen |