Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Bernsteinfarbene Weithalsverpackungen mit PTFE-beschichteten, PP-ausgekleideten Verschlüssen
Artikelnummer. 10153582 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
28 bis 400 mm
33 bis 400 mm
38 bis 400 mm
45 bis 400 mm
53 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10153582 500 ml 53 bis 400 mm 12 Stück
10532193 30 ml 28 bis 400 mm 24 Stück
10434672 60 ml 33 bis 400 mm 24 Stück
10542193 125 ml 38 bis 400 mm 24 Stück
10444672 250 ml 45 bis 400 mm 24 Stück
12841144 1000 ml 53 bis 400 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10153582 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216949
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Braunglas zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Pulver
Braunglas zur Lagerung lichtempfindlicher Pulver
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ermöglicht die einfache Entfernung von Inhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Bernstein
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,14 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 148 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,82 Zoll
Verschlussauskleidung PTFE/Polypropylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 80 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Produkttyp Packer-Flasche