Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Wide-Mouth Packers with Poly-Seal™-lined Closures
35.33 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 oz, 30 ml
2 oz., 60 ml
4 oz., 125 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,45 in.
1,73 in.
2,12 in.
Höhe (angloamerikanisch):
2,63 in.
3,03 in.
3,81 in.
Beschreibung
- USP-Kalknatronglas Typ III
- Ermöglicht die einfache Entfernung von Inhalten
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1 oz, 30 ml |
Verschlussauskleidung | Polyseal |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Verschlussgröße | 28-400 mm, Stücke |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 37 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,63 in. |
Höhe (metrisch) | 67 mm |
Kapazität (metrisch) | 30 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |