Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass Reagent Bottle with Ground Glass Stopper
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
10 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Enghalsflasche aus braunem Borosilikatglas
- Schützt lichtempfindliche Reagenzien und Lösungen
- Der achteckige Flachstopfen aus geschliffenem Glas bietet eine hervorragende Abdichtung und schützt die obere Lippe der Flasche vor Staub
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3,38 oz. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,08 in. |
| Material | Glas |
| Verschlussfarbe | Bernsteinfarben |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 115 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,52 Zoll |
| Verschlussmaterial | Borosilikatglas |
| Mehr anzeigen |