Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braunglas-Tropfflasche
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
Gibt tropfenweise Färbemittel oder Indikatorlösungen ab
- Komplett mit Glasstopfen
- Eine teilweise Drehung des Glasstopfens versiegelt die Flasche
- Hergestellt aus Kalknatronglas, das den Anforderungen von USP Typ III entspricht
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 3,38 oz., 100 ml |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3,38 oz. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,2 in. |
| Enthält | Ausgießtülle |
| Material | Glas |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 120 mm |
| Produkttyp | Tropfflasche |
| Mehr anzeigen |