Learn More
DWK Life Sciences Braune Boston-Rundflaschen ohne Verschlusskappen
Braunglasfläschchen zum Schutz lichtempfindlicher Lösungen
Marke:  DWK Life Sciences W216867
Additional Details : Gewicht : 17.69010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12309789
  • 161.69 CHF / 160 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 02-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalk-Natron-Glas Typ III
Spezifikation
Spezifikation
Poly/Vinyl
22-400 mm, Stücke
48 mm
112 mm
125 mL
Bernsteinfarben
Kalknatronglas
Polypropylen
Schraubverschluss
4,4 in.
4 oz., 125 ml
4 oz.
1,88 in.