Learn More
DWK Life Sciences Braune Boston-Rundflaschen ohne Verschlusskappen
270.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 oz., 500 ml
30 ml (1 oz.)
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
60 ml (2 oz.)
8 oz., 250 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
1.22 Zoll
1.53 Zoll
1,88 in.
2,36 in.
2,95 in.
3,7 in.
Höhe (angloamerikanisch):
3,1 in.
3,7 in.
4,4 in.
5,3 in.
6,6 in.
8,1 in.
Beschreibung
- Kalk-Natron-Glas Typ III
Spezifikation
Fassungsvermögen | 30 ml (1 oz.) |
Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 20 bis 400 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 31 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,1 in. |
Höhe (metrisch) | 79 mm |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |