Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Boston Round-Flaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 10376422 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Verschlussgröße:
20 bis 400 mm
22 bis 400 mm
24 bis 400 mm
28-400 mm, Stücke
33 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 10376422
Marke: DWK Life Sciences W216846
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
  • Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen (Kappen separat bestellen).
Compliance
USP-Kalknatronglas Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,95 in.
Material Glas
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 168 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,6 Zoll
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja