Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Boston Round-Flaschen mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl
Artikelnummer. 12349779 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Verpackung:
Komfortpaket
Valu-Großpackung
Packungsgröße:
12 Stück
160 Stück
24 Stück
288 Stück
30 Stück
48 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 12349779
Marke: DWK Life Sciences W216861
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
  • Erhältlich in Großpackung mit Unterteilungen oder in Value-Bulk™ Kartons
  • Die Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Jede Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Bestellinformation
Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
USP-Kalknatronglas Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,88 in.
Material Kalknatronglas
Verpackung Valu-Großpackung
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 112 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,4 Zoll
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 22-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Verschlusstyp Schraubkappe