Learn More
DWK Life Sciences Braune Boston-Rundflaschen mit Verschlusskappen mit konischer PE-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 12349769 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 mL
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Verschlussgröße:
20 bis 400 mm
22-400 mm, Stücke
24-400 mm, Stücke
28 bis 400 mm
33-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 12349769
Marke: DWK Life Sciences W216851
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
  • Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,36 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Schwarz
Höhe (metrisch) 138 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,43 in. (50,04 cm)
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 24-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Schraubkappe