Learn More
DWK Life Sciences Braune Boston-Rundflaschen mit Verschlusskappen mit konischer PE-Dichtungseinlage
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 mL
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Verschlussgröße:
20 bis 400 mm
22-400 mm, Stücke
24-400 mm, Stücke
28 bis 400 mm
33-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
Beschreibung
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
- Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
| Kapazität (metrisch) | 125 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,88 in. |
| Material | Kalknatronglas |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |