Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Mittelscheiben-Abreißdichtungen aus Aluminium, ohne EInlage
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Gute Barriereeigenschaften
- In naturfarben, rot, blau und grün
- Chemisch beständig u. a. gegen Alkohol und Aceton
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Aluminium |
| Menge | 1000/Karton |
| Typ | Geschlossene Oberkappe |
| Verschlussgröße | 20 mm |