Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse: Flip Cap
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Die Flip-Kappen-Dichtungen sind anwenderfreundlich, autoklavierbar und manipulationssicher
- Große Auswahl an Farben und Ausführungen
- In naturfarben, rot, blau und grün
- Aufreißdichtungen dienen als Manipulationsnachweis
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Material | Aluminium |
| Menge | 1000/Karton |
| Typ | Flip-Kappe |
| Verschlussgröße | 20 mm |