Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Zubehör und Ersatzteile für Färbeschale aus Glas mit 20 Objektträgern
Artikelnummer. 10193482 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Färbebehälter
Griff für Objektträgerfärbegestell
Objektträgerfärbegestell
Packungsgröße:
3 Stück
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10193482 Objektträgerfärbegestell 3 Stück
10512003 Griff für Objektträgerfärbegestell 6 Stück
10603533 Färbebehälter 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10193482 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 900204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 CHF
    120.77 CHF / 3 Stück
    Sparen 19.23 CHF
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit einem offenen Boden, der ein schnelles Eintauchen und Entwässern ermöglicht und die Verschleppungen mindert. Wheaton™ Zubehör und Ersatzteile für Färbeschalen aus Glas mit 20 Objektträgern sind aus Kalknatronglas gefertigt.
Mit offenem Boden, der schnelles Eintauchen und Entwässern ermöglicht und Verschleppungen mindert.Wheaton™ Zubehör und Ersatzteile für Färbeschalen aus Glas mit 20 Objektträgern sind aus Kalknatronglas gefertigt.
  • Ersatzschale und -abdeckung
  • Innenmaße des Bodens (ca.): 91 x 71 x 60mm
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Clear
Material Kalknatronglas
Typ Objektträgerfärbegestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Färbeschalen aus Glas
Anzahl Objektträger 10 einzelne Objektträger, 19 Objektträger, die abwechselnd gerade und diagonal angeordnet sind, oder 20 Objektträger Rückseite-an-Rückseite