Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium Round-Flaschen: Mit weißen Kappen aus PP mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 mL
Verschlussgröße:
33 bis 400 mm
38 bis 400 mm
48-400 mm, Stücke
58 bis 400 mm
70-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Beschreibung
Optimal als Probenflaschen geeignet
- Aus Wheaton 800 Glas gemäß Typ II der USP-Normen
- Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 125 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
| Material | Kalknatronglas |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 104 mm |
| Mehr anzeigen |