Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ AC Runde Flasche mit weißem PP-Deckel und PTFE-beschichtetem Polyethylen-Schaumstoff-Liner
Artikelnummer. 10326472 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 mL
Verschlussgröße:
33 bis 400 mm
38 bis 400 mm
48 bis 400 mm
58 bis 400 mm
70 bis 400 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10326472 30 ml 33 bis 400 mm 48 Stück
10298123 60 ml 38 bis 400 mm 48 Stück
12319899 125 mL 48 bis 400 mm 24 Stück
10445805 250 ml 58 bis 400 mm 24 Stück
12329899 500 mL 70 bis 400 mm 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10326472 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W217000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 CHF
    87.14 CHF / 48 Stück
    Sparen 13.86 CHF
    13% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ AC Die runde Flasche mit weißem PP-Deckel und PTFE-besetztem geschäumtem Polyethylen-Liner besteht aus klarem USP Typ-III-Kalkglas. Diese Flaschen sind höher und schmaler als gerade Gläser und ideal für trockene Pulver, Bodenproben und die Lagerung von Proben.
Optimal als Probenflaschen geeignet
  • Hergestellt aus klarem USP Typ-III-Natrium-Kalkglas für zuverlässige chemische Verträglichkeit
  • Höheres und schmaleres Profil als gerade Seitengläser für effiziente Lagerung und Handhabung
  • Weiße Polypropylenkappe mit PTFE-beschichtetem Polyethylen-Folie sorgt für einen sicheren, wiederverschließbaren Verschluss
  • Geeignet für Trockenpulver, Bodenproben und Lagerung von Proben
  • Verfügbar in mehreren Kapazitäten, um eine Vielzahl von Laboranforderungen zu erfüllen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,33 Zoll
Material Kalknatronglas
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,75 Zoll
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Probenbehälter