Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium Round-Flaschen: Mit weißen Kappen aus PP mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Artikelnummer. 10298123 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 mL
Verschlussgröße:
33 bis 400 mm
38 bis 400 mm
48-400 mm, Stücke
58 bis 400 mm
70-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10298123 60 ml 38 bis 400 mm 48 Stück
10326472 30 ml 33 bis 400 mm 48 Stück
12319899 125 mL 48-400 mm, Stücke 24 Stück
10445805 250 ml 58 bis 400 mm 24 Stück
12329899 500 mL 70-400 mm, Stücke 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10298123 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W217001
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal als Probenflaschen geeignet
  • Aus Wheaton 800 Glas gemäß Typ II der USP-Normen
  • Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,65 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 85 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,34 Zoll
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 42 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Produkttyp Probenflasche