Learn More
DWK Life Sciences AC Medium Rounds: With White Polypropylene Cap with Polyvinyl Liner
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Verschlussgröße:
33-400 mm, Stücke
38-400 mm, Stücke
48 bis 400 mm
58-400 mm, Stücke
70-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Beschreibung
- Aus Wheaton 800 Glas gemäß Typ II der USP-Normen
- Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 125 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
| Material | Kalknatronglas |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 104 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,09 in. |
| Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |