Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Omni-Vial Szintillationsfläschchen aus HDPE, 6 ml
Artikelnummer. p-206376 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Verschlusstyp:
Hängender Schraubverschluss mit Vierteldrehung
Normaler Schraubverschluss mit Vierteldrehung
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11798849
Marke: DWK Life Sciences 225414
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Fläschchen werden aus Polyethylen hoher Dichte hergestellt und verfügen über eine Kappe mit Viertelumdrehung. Die Aufhängekappe ermöglicht eine Suspension und einen einfachen Zugang.
  • Verwendung mit Wheaton 20 ml-Flüssigszintillationsfläschchen aus Glas und PET mit 22 mm Halsgröße
  • Abmessungen (AD x H): 17 x 57 mm (mit montiertem Verschluss)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,66 in.
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) 17 mm
Material HDPE
Volumen (metrisch) 6 ml
Höhe (angloamerikanisch) 2,24 in.
Volumen (angloamerikanisch) 0,2 oz.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Normaler Schraubverschluss mit Vierteldrehung
Höhe (metrisch) 57 mm