Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Omni-Vial Szintillationsfläschchen aus HDPE, 6 ml
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Verschlusstyp:
Hängender Schraubverschluss mit Vierteldrehung
Normaler Schraubverschluss mit Vierteldrehung
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Verwendung mit Wheaton 20 ml-Flüssigszintillationsfläschchen aus Glas und PET mit 22 mm Halsgröße
- Abmessungen (AD x H): 17 x 57 mm (mit montiertem Verschluss)
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,66 in. |
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Material | HDPE |
| Volumen (metrisch) | 6 mL |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,24 in. |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,2 oz. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Hängender Schraubverschluss mit Vierteldrehung |
| Höhe (metrisch) | 57 mm |