Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vials mit großer Öffnung, 12 x 32 mm (11 mm-Schnapp/Crimp-Ausführung und transparente Fläschchen mit Beschriftungsfeld)
Transparente Fläschchen aus Borosilikatglas Typ 1
Marke: DWK Life Sciences W224621-01
60.59 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.36290kg
Beschreibung
- Mit Beschriftungsfeld
- Kappe aus naturfarbenem PE
- Rote 0,005 PTFE/0,035 Gummieinlage
Spezifikation
PTFE/Gummi | |
12 mm | |
1,8 mL | |
Polyethylen | |
32 mm | |
11 mm |
Naturfarben | |
Borosilikatglas | |
1,25 in. | |
Schnappverschluss | |
100/Packung | |
Ja |