Learn More
DWK Life Sciences Polypropylenröhrchen (12 x 32 mm) mit Volumenbegrenzung
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Verschlusstyp:
Bördelverschluss
Schraubverschluss
Unit Size:
1000 Stück
Description
Includes
Nur Fläschchen. Kappen sind separat erhältlich (siehe 240206, W240406).
- 0,30 ml Volumen
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Der konische Innenraum eliminiert die zeitaufwändige Montage von Fläschchen und Einsätzen mit begrenztem Volumen
- Entwickelt für maximalen Zugriff auf Inhalte
Specifications
Specifications
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 0,3 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für maximalen Inhaltszugriff |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Enthält | Einsatz mit eingeschränktem Volumen |
| Gewindetyp | 8-425 |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Menge | 1000 Karton |
| Show More |